Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 10×/0,25 (WD=17,4 mm), Ph1, Ph1 10x/0,25, 17,4 mm
N° de catalogue MOTI1101001706481
Fournisseur:   MOTIC
Objectifs, Panthera
N° de catalogue MOTI1101001706481
Fournisseur:  MOTIC
Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 10×/0,25 (WD=17,4 mm), Ph1, Ph1 10x/0,25, 17,4 mm
Prix
SFr. 274.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    Ph1 10x/0,25
  • Désignation:
    CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 10×/0,25 (WD=17,4 mm), Ph1
  • Seq:
    09
  • Distance de travail:
    17,4 mm