Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm), 4x/0,1, 30,5 mm
N° de catalogue MOTI1101001705201
Fournisseur:   MOTIC
Objectifs, Panthera
N° de catalogue MOTI1101001705201
Fournisseur:  MOTIC
Objectifs, Panthera
Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm), 4x/0,1, 30,5 mm
Prix
SFr. 171.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    4x/0,1
  • Désignation:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm)
  • Seq:
    02
  • Distance de travail:
    30,5 mm