Objectifs, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 2×/0,05 (WD=7,2 mm) (To be used with swing-out condenser), 2x/0,05, 7,2 mm
N° de catalogue MOTI1101001705191
Fournisseur: MOTIC
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Grossissement:2x/0,05
- Désignation:CCIS® Plan achromatic objective UC PL 2×/0,05 (WD=7,2 mm) (To be used with swing-out condenser)
- Seq:01
- Distance de travail:7,2 mm