Drip pads
Drip pads
Pad drip extended, 7 l, 914 × 610 mm
N° de catalogue 119-0349
Fournisseur:   JUSTRITE MANUFACTURING
Drip pads
N° de catalogue 119-0349
Fournisseur:  JUSTRITE MANUFACTURING
Drip pads
Drip pads
Pad drip extended, 7 l, 914 × 610 mm
Prix
SFr. 254.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Drip pads can capture small oil leaks and drips before they contaminate the ground or create unsafe work surfaces.
  • Lightweight, flexible, and portable
  • Made from UV and chemical-resistant modified PVC
  • Coated mesh outer layer to trap coarse debris
These drip pads feature replaceable, oil-only sorbent with a welded leakproof barrier. Rated for drive over applications, pads include brass grommets in opposing corners for anchoring. Anchoring stakes not included. Pads come in two sizes; extended model is weighted to keep it down in high winds. Outer shell is reusable with optional refill sorbent packs.
Zertifizierung: Helps to comply with EPA for spill prevention (SPCC).
Spécifications
  • Capacité:
    7 l
  • Désignation:
    Pad drip extended
  • L×l:
    914 × 610 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..