ContactUsLinkComponent
20 ml Probenaufbewahrungsvial, silanisiert, Braunglas mit weisser PP-Kappe 24-400 und eingeklebter PTFE beschichteter Dichteinlage, Abmessung 27 x 57 mm 1 * 100 ST
Référence INFCG075W27/057DSZ
Fournisseur:  INFOCHROMA
20 ml Probenaufbewahrungsvial, silanisiert, Braunglas mit weisser PP-Kappe 24-400 und eingeklebter PTFE beschichteter Dichteinlage, Abmessung 27 x 57 mm 1 * 100 ST
Référence INFCG075W27/057DSZ
Fournisseur:  INFOCHROMA
Frequently Bought Together