[EN]VIAL FLAT BOTTOM 15X45MM 4ML 1 * 100 Pce
Catalog # DELT900204
Supplier: DELTALAB
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Short Thread Vials ND9
Supplier: VWR Collection
VWR®, Screw Caps for Short Thread Vials ND9
Supplier: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Supplier: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Supplier: VWR Collection
VWR®, Lamelles couvre-objets, rondes
Supplier: VWR Collection
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals