ContactUsLinkComponent
Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets pelables Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et irradiation Matériaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 420mm Rouleau de 50 mètres 1 * 10 ROU
  FISH1059B420
Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets pelables Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et irradiation Matériaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 420mm Rouleau de 50 mètres 1 * 10 ROU
  FISH1059B420
Frequently Bought Together