NO2/TON R3 KL 4 X 20 ML 1 * 80 mL
Référence MSPP984371
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Étalons de conductivité, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium sulfate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Fioles jaugées, classe A, verre, transparent, bouchon en plastique NS
Fournisseur: VWR Collection
Réactifs pour DR 2800, DR 3800 DR 3900, DR 5000 et DR 6000
Fournisseur: Hach