Buckets, Round, PP
Bucket with metal handle, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately), blanc, 20,0 L, 326 mm, 327 mm
N° de catalogue RIXI7-1001-200
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Spécifications
- Capacité:20,0 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Bucket with metal handle, not UN-approved (without lid, must be ordered seperately)
- Hauteur:327 mm
- Seq:18
- Ø:326 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-025Couvercle à levier pour seau 2,5 L, PP, étancheConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-050Couvercle à levier, pour seau 5 L, PP, étancheSeaux de 5 lConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-100Couvercle à levier pour seau de 10 L, PP, étancheSeaux de 10 lConnexion Pour la disponibilité1 * 48 ST - SFr. 103.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7200-180Lid for 15 l bucket, oval, PPConnexion Pour la disponibilité1 * 36 ST - SFr. 123.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-018Lever lid for 2 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 180 ST - SFr. 261.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-010Lever lid for 1 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 25 ST - SFr. 16.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-006Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 435 ST - SFr. 263.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-210Lever lid for 20 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 15 ST - SFr. 63.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RIXI8-7100-300Lever lid for 30 l bucket, PP, water proofConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 64.20