Bürstenkopf Ø 33 x 39.5 mm Kunststoff Körper POM weiss, Ø 20 x 45 mm mit Stecknippel V2A Besatz: Polyamid 6/12 weiss, glatt, Ø 0.10 mm hitzebestandig 100 degree C Brush head Ø 33 x 39.5 mm Plastic body POM white, Ø 20 x 45 mm With plug nipple
Référence MSPPE-28038.6261
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together