Têtes de serpillière, polyester, Quiltec I
Tête de serpillière, stérile, 390×130 mm, 5 par sac double/8 sacs par carton
: CONTEC
Les têtes de serpillière sont constituées d'une couche extérieure 100% polyester ouatiné à 2 épaisseurs, enrobant un noyau en fibre de rembourrage synthétique.
- À usage unique
- Multicouches cousues et laminées
- Les têtes de serpillière sont compatibles avec de nombreux produits chimiques
Hautement absorbantes, les têtes de serpillière permettent l'utilisation de désinfectants et le nettoyage de légères salissures, petits résidus et fins biofilms.
- Désignation:Tête de serpillière, stérile
- Dimensions:390×130 mm
- Seq:02
- Emballage:5 par sac double/8 sacs par carton