[EN]GREEN/YELLOW PURE 0.44 MM I.D. 1 * 12 Pce
Référence PERCN8152404
Fournisseur: PerkinElmer
Frequently Bought Together
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1 mg/L, 28 éléments dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
Florisil® 60-100 mesh pour la chromatographie
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide chlorhydrique 37%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Fournisseur: Merck
Air valves for safetycaps generation 2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
VWR®, bouchons à sertir pour flacons à col à sertir ND11
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Fournisseur: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Snap Cap Vials
Fournisseur: VWR Collection