ContactUsLinkComponent
1 ml Lagervial Typ HP Braunglas, mit grüner geschlossener Schraubkappe aus Polyamid mit geriffeltem Rand mit PTFE beschichteter Einlage, Abmessung 12 x 24 mm Pack à 100 Stück 1 * 100 ST
Catalog # INFCG195G-12/024-D
Supplier:  INFOCHROMA
1 ml Lagervial Typ HP Braunglas, mit grüner geschlossener Schraubkappe aus Polyamid mit geriffeltem Rand mit PTFE beschichteter Einlage, Abmessung 12 x 24 mm Pack à 100 Stück 1 * 100 ST
Catalog # INFCG195G-12/024-D
Supplier:  INFOCHROMA
Frequently Bought Together