ContactUsLinkComponent
1 ML GEWINDEFLASCHEN AUS FIOLAX-BRAUNGLAS MIT FLACHEM BODEN UND GRÜNER SCHRAUBKAPPE AUS POLYAMID MIT MS-PURE SEPTUM ABMESSUNGEN 12x24 MM, 9-425 GEWIND
Référence INFCG194G12024SKFK
Fournisseur:  INFOCHROMA
1 ML GEWINDEFLASCHEN AUS FIOLAX-BRAUNGLAS MIT FLACHEM BODEN UND GRÜNER SCHRAUBKAPPE AUS POLYAMID MIT MS-PURE SEPTUM ABMESSUNGEN 12x24 MM, 9-425 GEWIND
Référence INFCG194G12024SKFK
Fournisseur:  INFOCHROMA
Frequently Bought Together