REFLO-TEC PTFE LABORSCHLAUCH, NATUR, TRANSLUSZENT ID 1.60 x AD 3.60 MM ROLLEN A 50 METER INKL. EN 10204 3.1 ZERTIFIKAT UND FDA BESCHEINIGUN
Catalog # ROCEROCH01603600
Supplier: ROCHE PROJECT
REFLO-TEC PTFE LABORSCHLAUCH, NATUR, TRANSLUSZENT ID 1.60 x AD 3.60 MM ROLLEN A 50 METER INKL. EN 10204 3.1 ZERTIFIKAT UND FDA BESCHEINIGUN
Catalog # ROCEROCH01603600
Supplier: ROCHE PROJECT
Frequently Bought Together
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection