Avancé
FDS
Certificats
Données du fabricant
0
SFr. 0.00
Saisie de commande
Connexion
/
S'inscrire
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Accueil
SODIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 0.1N 1 * 1 L
SODIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 0.1N 1 * 1 L
Imprimer
SODIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 0.1N 1 * 1 L
N° de catalogue HACH19153
Fournisseur:
Hach
SODIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 0.1N 1 * 1 L
N° de catalogue HACH19153
Fournisseur:
Hach
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Retour en haut
SODIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 0.1N 1 * 1 L
Ajouter au panier
Numéro CAS:
Prix
SFr. 76.30
Connexion
Pour la disponibilité
Unité de mesure
1 * 1 L
-
+
Ajouter au panier
Politique de retour
Product Details & Documents
Analyseurs de boissons Microcheck® II
#: 516-1227
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)