Sodium hydroxyde solution 40% (p/p)
10 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Sodium hydroxyde solution 40% (p/p)
N° de catalogue APPC171220.0715
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à
Product Details & Documents
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Densité:1,43 g/ml
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Résultats des tests de spécification
- Minimum Assay (Acidim.):40%
- Nitrogen Compounds (as N):Max. 0.002%
- Carbonate (as Na₂CO₃):Max. 1.0%
Spécifications
- Cdt:10 L
- Cat. No.:APPC171220.0715