CHRONOMETRE 10h au 1/100eme sec – 500 mémoires – 3 lignes d'affichage / Chiffres 10 mm et 7 mm Temps simple et d'addition - Temps intermediaire et rattrapant SPLIT / Temps au tour LAP - 500 memoires Split/LAP / Compte tours - Statistiques temps m 1 * 1 Pce
N° de catalogue MOIN0372/3CE
Fournisseur: MOINEAU
Frequently Bought Together