Loupe serre tête - Jusqu'à 5,5 X - Visière grand format - verre acrylique - éclairage leds - 1 lentille fixe vision éloignée : 2X / Larges dimensions 125x75 mm - Jeu de 3 lentilles binoculaires rabattables vision rapprochée : 1.5X, 2.5x, 3.5X -Grossi 1 * 1 Pce
N° de catalogue MOIN0100/2RD
Fournisseur: MOINEAU
Frequently Bought Together