Thermostat de Process, Variocool
Thermostat de Process, Variocool
VC 10000 (A), -20...+80 °C, ±0,1 °C, 7,5 kW, 10,0; 5,3; 3,5 kW, 64 l, 650×670×1250 mm
N° de catalogue LAUDL000730
Fournisseur:   LAUDA
Thermostat de Process, Variocool
N° de catalogue LAUDL000730
Fournisseur:  LAUDA
Thermostat de Process, Variocool
Thermostat de Process, Variocool
VC 10000 (A), -20...+80 °C, ±0,1 °C, 7,5 kW, 10,0; 5,3; 3,5 kW, 64 l, 650×670×1250 mm
Prix
SFr. 26’910.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les refroidisseurs compacts Variocool s'avèrent idéaux pour les tâches exigeantes nécessitant une régulation de la température dans les laboratoires, unités pilotes et sites de production. Les unités sont dotées d'un écran TFT couleur, d'un clavier à membrane, d'une interface USB et d'une alarme intégrée aisément accessibles à l'avant du système. Elles présentent également une jauge de remplissage électronique s'affichant à l'écran et une alarme de niveau insuffisant de liquide. Les modèles peuvent être à refroidissement par air ou par eau, et tous sont équipés de roulettes verrouillables. Un large éventail d'options et d'interfaces installées en usine (pouvant également être assemblées ultérieurement) offre à l'utilisateur une souplesse et un contrôle accrus. Les options incluent notamment des pompes grande puissance assurant une pression d'alimentation plus élevée, des unités de chauffage adaptées à la capacité de refroidissement permettant un chauffage rapide en cas de besoin, un régulateur de débit, une option permettant l'utilisation avec de l'eau désionisée et un dispositif de réduction du bruit. Des interfaces en option comprenant des modules analogiques, RS232/485, de contact, Profibus et PT100/LiBus sont également disponibles, et facilitent la personnalisation de l'unité aux applications. Pour tout renseignement sur les options et interfaces, contactez votre agence Avantor.
  • Plage de température de fonctionnement (−20 à +40 °C) pouvant atteindre +80 to 80 °C avec éléments chauffants complémentaires en option
  • Modèles écoénergétiques assurant une bonne régulation de la température, d'où une consommation énergétique moindre et des économies accrues
  • Tous les modèles (à l'exception du VC 600) disposent d'une dérivation et d'une jauge de pression réglables, pour une compatibilité avec les applications sensibles à la pression
  • Les modèles plus grands présentent une conception en tour ; les unités à refroidissement par air sont munies de condenseurs à micro-canaux, d'où un gain d'espace et une consommation plus faible
Débit max./pression max.:
VC 600 - VC 2000 W: 28 L/min, pression de 0,9 bar
VC 3000 - VC 10000 W: 37 L/min, pression de 3,2 bar
VC 5000 (B)/(C) - VC 10000 W (B)/(C): 37 L/min, pression de 4,8 bar
VC 5000 (D) - VC 10000 W (D): 60 L/min, pression de 5,0 bar
VC 3000 - VC 10000 W: 37 l/min, pression de 3,2 bar
Certifications: Classe de protection IP selon la norme CEI 60529: IP 32
Informations de livraison: Fournis avec des bouchons à vis. L'eau est recommandée pour les opérations à des températures positives. Pour un fonctionnement à des températures négatives, il convient d'utiliser le liquide kryo30. À noter : les unités VC 5000, VC 5000 W, VC 7000, VC 7000 W, VC 10000 et VC 10000 W nécessitent une alimentation triphasée.
Attention: capacité de refroidissement à 20, 0, –10 °C
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    7,5 kW
  • Plage de température:
    -20...+80 °C
  • Capacité:
    64 l
  • Seq:
    024
  • l×p×h:
    650×670×1250 mm
  • Capacité de refroidissement:
    10,0; 5,3; 3,5 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,1 °C
  • Type:
    VC 10000 (A)