Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool | Avantor
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
MC 1200, −10...+40 °C, ±0,5 °C, 1,2; 1,05; 0,75; 0,4 kW, 7 - 14 l, 450×550×650 mm
Katalognr. LAUDL001054
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
Katalognr. LAUDL001054
Anbieter:  
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
MC 1200, −10...+40 °C, ±0,5 °C, 1,2; 1,05; 0,75; 0,4 kW, 7 - 14 l, 450×550×650 mm
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
[EN]CHILLER CIRCULAT MICROCOOL MC 1200 U 1 * 1 Pce Katalognr.LAUDL004462
Produkt LAUDL004462 ist ähnlich zu LAUDL001054, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
Les refroidisseurs de la gamme Microcool comprennent cinq modèles compacts offrant des capacités de refroidissement de 0,25 à 1,2 kW avec des températures de fonctionnement allant de –10 à +40 °C. Une interface RS232 et un contact d'alarme sont intégrés en série, permettant l'intégration du système aux processus sans frais supplémentaires.
  • Interface utilisateur avec grand écran LED et clavier à membrane pour une utilisation facile des unités
  • Pompe monobloc avec accouplement magné­tique de la pompe et du moteur électrique limitant les problèmes d‘étanchéité au niveau de l‘arbre de pompe
  • Les refroidisseurs comportent un minuteur pour démarrage automatique, une fonction d'arrêt automatique et une fenêtre éclairée pour le contrôle du niveau du fluide caloporteur
Débit max. / pression max.:
MC 250 et MC 350 : 16 l/min, pression de 0,35 bar
MC 600 et MC 1200 : 35 l/min, pression de 1,3 bar
W indique un modèle à refroidissement par eau.
Débit max. / pression max.:
MC 250 et MC 350 : 16 l/min, pression de 0,35 bar
MC 600 et MC 1200 : 35 l/min, pression de 1,3 bar
W indique un modèle à refroidissement par eau.
Zertifizierung: Classe de protection selon la norme DIN 60529 : IP 32
Achtung! Bitte beachten: Remarque : capacité de refroidissement à +20, +10, 0 et –10 °C
Technische Daten
  • Plage de température:
    −10...+40 °C
  • Capacité:
    7 - 14 l
  • Seq:
    011
  • l×p×h:
    450×550×650 mm
  • Capacité de refroidissement:
    1,2; 1,05; 0,75; 0,4 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,5 °C
  • Type:
    MC 1200