Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
MC 600, −10...+40 °C, ±0,5 °C, 0,6; 0,5; 0,36; 0,15 kW, 4 - 8 l, 350×480×595 mm
  LAUDL001053
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
  LAUDL001053
 :  
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
MC 600, −10...+40 °C, ±0,5 °C, 0,6; 0,5; 0,36; 0,15 kW, 4 - 8 l, 350×480×595 mm
Les refroidisseurs de la gamme Microcool comprennent cinq modèles compacts offrant des capacités de refroidissement de 0,25 à 1,2 kW avec des températures de fonctionnement allant de –10 à +40 °C. Une interface RS232 et un contact d'alarme sont intégrés en série, permettant l'intégration du système aux processus sans frais supplémentaires.
  • Interface utilisateur avec grand écran LED et clavier à membrane pour une utilisation facile des unités
  • Pompe monobloc avec accouplement magné­tique de la pompe et du moteur électrique limitant les problèmes d‘étanchéité au niveau de l‘arbre de pompe
  • Les refroidisseurs comportent un minuteur pour démarrage automatique, une fonction d'arrêt automatique et une fenêtre éclairée pour le contrôle du niveau du fluide caloporteur
Débit max. / pression max.:
MC 250 et MC 350 : 16 l/min, pression de 0,35 bar
MC 600 et MC 1200 : 35 l/min, pression de 1,3 bar
W indique un modèle à refroidissement par eau.
Débit max. / pression max.:
MC 250 et MC 350 : 16 l/min, pression de 0,35 bar
MC 600 et MC 1200 : 35 l/min, pression de 1,3 bar
W indique un modèle à refroidissement par eau.
Certifications: Classe de protection selon la norme DIN 60529 : IP 32
Caution: Remarque : capacité de refroidissement à +20, +10, 0 et –10 °C
  • Plage de température:
    −10...+40 °C
  • Capacité:
    4 - 8 l
  • Seq:
    008
  • l×p×h:
    350×480×595 mm
  • Capacité de refroidissement:
    0,6; 0,5; 0,36; 0,15 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,5 °C
  • Type:
    MC 600