Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
MC 250, −10...+40 °C, ±0,5 °C, 0,25; 0,2; 0,15; 0,09 kW, 2 - 4 l, 200×350×465 mm
N° de catalogue LAUDL001051
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
N° de catalogue LAUDL001051
Fournisseur:  
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
MC 250, −10...+40 °C, ±0,5 °C, 0,25; 0,2; 0,15; 0,09 kW, 2 - 4 l, 200×350×465 mm
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
[EN]CHILLER CIRCULAT. MICROCOOL MC 350 U 1 * 1 Pce N° de catalogueLAUDL004451
Le produit LAUDL004451 est similaire à LAUDL001051, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Les refroidisseurs de la gamme Microcool comprennent cinq modèles compacts offrant des capacités de refroidissement de 0,25 à 1,2 kW avec des températures de fonctionnement allant de –10 à +40 °C. Une interface RS232 et un contact d'alarme sont intégrés en série, permettant l'intégration du système aux processus sans frais supplémentaires.
  • Interface utilisateur avec grand écran LED et clavier à membrane pour une utilisation facile des unités
  • Pompe monobloc avec accouplement magné­tique de la pompe et du moteur électrique limitant les problèmes d‘étanchéité au niveau de l‘arbre de pompe
  • Les refroidisseurs comportent un minuteur pour démarrage automatique, une fonction d'arrêt automatique et une fenêtre éclairée pour le contrôle du niveau du fluide caloporteur
Débit max. / pression max.:
MC 250 et MC 350 : 16 l/min, pression de 0,35 bar
MC 600 et MC 1200 : 35 l/min, pression de 1,3 bar
W indique un modèle à refroidissement par eau.
Débit max. / pression max.:
MC 250 et MC 350 : 16 l/min, pression de 0,35 bar
MC 600 et MC 1200 : 35 l/min, pression de 1,3 bar
W indique un modèle à refroidissement par eau.
Certifications: Classe de protection selon la norme DIN 60529 : IP 32
Attention: Remarque : capacité de refroidissement à +20, +10, 0 et –10 °C
Spécifications
  • Plage de température:
    −10...+40 °C
  • Capacité:
    2 - 4 l
  • Seq:
    002
  • l×p×h:
    200×350×465 mm
  • Capacité de refroidissement:
    0,25; 0,2; 0,15; 0,09 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,5 °C
  • Type:
    MC 250