Microscopes droits, BA210 et BA310
Upright microscope with Köhler illumination, BA310, Trinoculaire, 4×, 10×, 40×, 100×
N° de catalogue 630-2739
Fournisseur: MOTIC
Aller à
Product Details & Documents
Ces microscopes sont utilisés dans l'environnement, l'agroalimentaire, la santé (dentistes, vétérinaires), la recherche et l'enseignement (universités, lycées), et peuvent s'équiper d'accessoires de contraste de phase, fond noir et polarisation.
- Lentilles multi-couches pour un contraste accru même avec une faible coloration
- Contraste de phase disponible et fond noir possible grâce à un coulisseau séparé
- Platine résistante pour un mouvement X/Y régulier
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
: Fournis avec filtre bleu, clé Allen, huile à immersion et housse anti-poussière.
Spécifications
- Grossissement:4×, 10×, 40×, 100×
- Modèle:BA310
- Désignation:Upright microscope with Köhler illumination
- Seq:008
- Type:Trinoculaire
- Cat. No.:630-2739
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm avec pointeur
- Éclairage:LED
- Condenseur:Abbe 1,25 N.A.
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Platine:140×135 mm (mouvement: 76×50 mm)
- Tête:Inclinaison de 30°, rotation à 360° (Siedentopf)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101001100401Coulisseau de phase Ph3 (100x)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 85.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101001100531Coulisseau de phase 3 positions pour Ph1, Ph2, BFConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTensionPuissanceDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1458Condenseur contraste de phase tourelle cinq positions (BF, DF, φ1, φ2, φ3)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 586.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix