Mop salle blanche UnoSicuro S PW I, mop à poches, 40cm, à usage unique, surface texturée, prélavé, pour utilisation avec système de pré-imprégnation, pour utilisation en salle blanche A/B et jusque ISO 5, gamma-irradié, stérile, emballage unitaire, p 1 * 5 Pce
Catalog # 141-1458
Supplier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Frequently Bought Together