[EN]SNAP-ON CAP 11MM RED SILICONE/PTFE C 1 * 100 ST
Référence BROW153346
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
[EN]SNAP-ON CAP 11MM RED SILICONE/PTFE C 1 * 100 ST
Référence BROW153346
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
Ammonium acétate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Exhaust filters, V3.0
Fournisseur: S.C.A.T.
VWR®, Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Manual Crimper and Decapper
Fournisseur: VWR Collection
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Air valves for safetycaps generation 2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Caps for Crimp Neck Headspace Vials ND20
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Fournisseur: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Snap-Cap, 11mm, Farbe : ROT Silicone/PTFE Septum, 100 Stk. OMNILAB 0 1 * 100 ST
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES