[EN]SNAP CAP 8MM WITH RUBBER/PTFE SEPTA 1 * 100 ST
Catalog # BROW153425
Supplier: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
[EN]SNAP CAP 8MM WITH RUBBER/PTFE SEPTA 1 * 100 ST
Catalog # BROW153425
Supplier: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Ammonium formiate, Supelco®
Supplier: Merck
[EN]CAP SNAP-ON IN PE 13MM RUBBER/PTFE 1 * 100 ST
Supplier: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES