Face shield
Face shield, with helmet adapter, Uncoated, PC
N° de catalogue UVEX9726.014
Fournisseur:   UVEX
Face shield
N° de catalogue UVEX9726.014
Fournisseur:  UVEX
Face shield
Face shield
Face shield, with helmet adapter, Uncoated, PC
Prix
SFr. 39.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
  • Robust visor with specially developed adapter for attachment to side helmet slots
  • Extremely lightweight plastic design
  • Material thickness: 1 mm
 : Visors are supplied with adapter but without helmet. Visors are compatible with helmets uvex airwing.
Spécifications
  • Type:
    Uncoated
  • Désignation:
    Face shield, with helmet adapter
  • Matière:
    PC
  • Seq:
    02
Complementary Products
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Couleur
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 111-8232
    blanc
    Casque de sécurité, Airwing B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8235
    jaune
    Casque de sécurité, Airwing B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8216
    orange
    Casque de sécurité, Airwing B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8217
    rouge
    Casque de sécurité, Airwing B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8218
    vert
    Casque de sécurité, Airwing B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8219
    bleu
    Casque de sécurité, Airwing B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
  • 111-8234
    blanc
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8237
    jaune
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8253
    orange
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8254
    rouge
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8255
    vert
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 18.80
  • 111-8256
    bleu
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 18.80