ContactUsLinkComponent
Distributeur VITLAB® Simplex², Volume variable : 0,5 - 5,0 mL, marquer DE-M 1 * 1 Pce
Référence VITL1621504
Fournisseur:  VITLAB
Distributeur VITLAB® Simplex², Volume variable : 0,5 - 5,0 mL, marquer DE-M 1 * 1 Pce
Référence VITL1621504
Fournisseur:  VITLAB
Frequently Bought Together