Multipacks, Tacta®
3-pack MAX comprant 3 pipettes monocanal (100 - 1000/500 - 5000/1000 - 10 000 µl), pointes (10 - 1000 μl (96/boîte) / 01 - 5 ml (100) / 1 - 10 ml (50)) et 1 portoir linéaire
  613-5633
   Low Manufacturing Impact
 :   Sartorius
Multipacks, Tacta®
  613-5633
 :  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Multipacks, Tacta®
Multipacks, Tacta®
3-pack MAX comprant 3 pipettes monocanal (100 - 1000/500 - 5000/1000 - 10 000 µl), pointes (10 - 1000 μl (96/boîte) / 01 - 5 ml (100) / 1 - 10 ml (50)) et 1 portoir linéaire
SFr. 1’130.00
1 * 1 Un.
Les multipacks Tacta® offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Tacta®. La pipette mécanique Tacta® offre d’excellentes performances et une sécurité de pipetage manuel. Elle est conçue pour maintenir une précision élevée dans les séries de pipetage répétitives et longues.
  • Résultats fiables, même pendant de longues périodes de pipetage
  • Éjection d’embouts contrôlée et douce
  • Le système Optilock® offre une certaine flexibilité pour le réglage du volume et le verrouillage
Il existe différentes options de multipack allant d’un kit de 3 à un kit de 5 pipettes.
 : Tous les kits sont fournis avec un support linéaire pour le stockage en toute sécurité de vos pipettes ainsi que des embouts Optifit adaptés sur portoirs ou en vrac.
  • Désignation:
    3-pack MAX comprant 3 pipettes monocanal (100 - 1000/500 - 5000/1000 - 10 000 µl), pointes (10 - 1000 μl (96/boîte) / 01 - 5 ml (100) / 1 - 10 ml (50)) et 1 portoir linéaire
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    613-5633
  • Certification environnementale:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact