Multipacks, Tacta®
Product Details & Documents
Les multipacks Tacta® offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Tacta®. La pipette mécanique Tacta® offre d’excellentes performances et une sécurité de pipetage manuel. Elle est conçue pour maintenir une précision élevée dans les séries de pipetage répétitives et longues.
- Résultats fiables, même pendant de longues périodes de pipetage
- Éjection d’embouts contrôlée et douce
- Le système Optilock® offre une certaine flexibilité pour le réglage du volume et le verrouillage
Il existe différentes options de multipack allant d’un kit de 3 à un kit de 5 pipettes.
: Tous les kits sont fournis avec un support linéaire pour le stockage en toute sécurité de vos pipettes ainsi que des embouts Optifit adaptés sur portoirs ou en vrac.
Spécifications
- Désignation:3+1-pack comprant 3 pipettes monocanal (0,5 - 10/20 - 200/100 - 1000), 1 pipette à 8 canaux (30 - 300 µl), 4 boîtes de 96 pointes en rack Optifit (0,1 - 10 / 0,5 - 200 / 5 - 350 / 10 - 1000 μl) et 1 portoir linéaire
- Seq:07
- Cat. No.:613-5632
- Certification environnementale:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact