Multipacks, Tacta®
5-pack 20 comprant 5 pipettes monocanal (2 - 20/10 - 100/20 - 200/100 - 1000/500 - 5000 µl), 3 boîtes de 96 pointes en rack Optifit (0,5 - 200 / 10 - 1000 / 100 - 5000 μl) et 1 portoir linéaire
N° de catalogue 613-5631
Fournisseur: Sartorius
Aller à
Product Details & Documents
Les multipacks Tacta® offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Tacta®. La pipette mécanique Tacta® offre d’excellentes performances et une sécurité de pipetage manuel. Elle est conçue pour maintenir une précision élevée dans les séries de pipetage répétitives et longues.
- Résultats fiables, même pendant de longues périodes de pipetage
- Éjection d’embouts contrôlée et douce
- Le système Optilock® offre une certaine flexibilité pour le réglage du volume et le verrouillage
Il existe différentes options de multipack allant d’un kit de 3 à un kit de 5 pipettes.
Informations de commande: Tous les kits sont fournis avec un support linéaire pour le stockage en toute sécurité de vos pipettes ainsi que des embouts Optifit adaptés sur portoirs ou en vrac.
Spécifications
- Désignation:5-pack 20 comprant 5 pipettes monocanal (2 - 20/10 - 100/20 - 200/100 - 1000/500 - 5000 µl), 3 boîtes de 96 pointes en rack Optifit (0,5 - 200 / 10 - 1000 / 100 - 5000 μl) et 1 portoir linéaire
- Seq:06
- Cat. No.:613-5631
- Certification environnementale:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact