Jars, without Cap
PP, 50 ml, 37,7 mm, 36,0 mm, 73,8 mm
N° de catalogue RIXI4-1201-0050-35
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:37,7 mm
- Type:PP
- Capacité:50 ml
- Hauteur:73,8 mm
- Seq:2
- Ø int. col:36,0 mm