Ultimate security padlocks
75 mm shackle height, noir, 63×31×134 mm
BRDY805839
: Brady
The 7 pin disk cylinder in these padlocks gives ultimate prection against manupulation and key interchanges. The shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel.
Shackle clearance: 27,5 mm
Shackle diameter: 11,0 mm
Shackle width: 49,5 mm
: Supplied with two keys.
- Type:75 mm shackle height
- Couleur:noir
- Seq:03
- l×p×h:63×31×134 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..