Spectrophotomètre Visible SPECTRONIC 200E Destiné aux laboratoires d’enseignement Gamme de mesure 340 à 1000 nm Fonctions balayage, affiche continu et simples méthodes de dosage Ecran couleur, clavier avec touches en caoutchouc Compartiment échantil 1 * 1 Pce
N° de catalogue SPET840-281900
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Frequently Bought Together