Fractionating columns, Vigreux
200 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
N° de catalogue WITG1.523.201
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
N° de catalogue WITG1.523.201
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
200 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Prix
SFr. 129.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With or without glass jacket.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Longueur totale:
    200 mm