Plateaux
Rectangular, 1090 ml, - mm, 108×232×60 mm
N° de catalogue ALCN151090
Fournisseur: Novelis
Aller à
Product Details & Documents
En aluminium.
- Sans huile
- Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
- Ø ext.:- mm
- Capacité:1090 ml
- Désignation:Rectangular
- Seq:02
- l×p×h:108×232×60 mm