BAGFILTER P 2000 ML, LATERAL FILTER 1 * 400 Pce
INSC111200
Frequently Bought Together
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
Pipettes de transfert
: RATIOLAB
VWR® Premium Line, Pipettes sérologiques
: VWR Collection
VWR®, Sacs d’homogénéisation
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, sur pied, avec bouchons à vis plats
: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
: VWR Collection
VWR®, Microtubes à centrifuger jetables
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Accessories for BagTools® Blender Bags
: INTERSCIENCE
PURELL® LTX-12™ Dispenser, 1200 ml
: GOJO Industries - Europe Ltd