Closures
Type II droppers with lower tamper evident ring white, GL 18, blanc, PP
N° de catalogue RIXI8-1026-18-W
Closures
N° de catalogue RIXI8-1026-18-W
Closures
Closures
Type II droppers with lower tamper evident ring white, GL 18, blanc, PP
Prix
SFr. 11.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Filetage:
    GL 18
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Type II droppers with lower tamper evident ring white
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    26