[EN]REDOX STANDARD 220MV 25 C 1 * 500 mL
Référence REGERS220
Fournisseur: REAGECON
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Étalons d'eau pour titrage selon Karl Fischer, Aquastar®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test de l'acide péracétique, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
REDOX STANDARD 468 MV 1 * 250 mL
Fournisseur: Hach