Grindomètres
Grindometer, double groove, 0 - 250 µm, graduation 25 µm
N° de catalogue SIMEVF2118
Fournisseur: Industrial Physics
Aller à
Product Details & Documents
Ces grindomètres ou jauges de finesse sont des instruments de précision permettant de déterminer la granulométrie et la finesse de nombreux matériaux, tels que les peintures, les laques, les pigments, les poires à pipeter, le chocolat etc. Les grindomètres TQC sont équipées de doubles rainures avec des pentes graduées dans trois paramètres : µm (microns), NS (Hegman) et PCU (Nord).
- La jauge et la raclette biseautée sont fabriquées en acier inoxydable durci et leur précision est de 2 µm
L×P×H : 175×60×12 mm
Certifications: Conformes à la norme DIN EN ISO NF21524.
Informations de livraison: livrés avec certificat de test.
Documents
TQC Company Video
Vidéos
Spécifications
- Désignation:Grindometer, double groove, 0 - 250 µm, graduation 25 µm
- Seq:10