Multipacks, Tacta®
Multipacks, Tacta®
Paquet de 3, 10, avec trois pipettes monocanales (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl), boîtes de plateaux pour embouts Optifit (0,2 - 10 / 0,5 - 200 / 10 - 1000 μl ; 96 embouts chacune) et un support linéaire
N° de catalogue 613-5626
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Multipacks, Tacta®
N° de catalogue 613-5626
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Multipacks, Tacta®
Multipacks, Tacta®
Paquet de 3, 10, avec trois pipettes monocanales (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl), boîtes de plateaux pour embouts Optifit (0,2 - 10 / 0,5 - 200 / 10 - 1000 μl ; 96 embouts chacune) et un support linéaire
Prix
1 130.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Un.
Product Details & Documents
Les multipacks Tacta® offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Tacta®. La pipette mécanique Tacta® offre d’excellentes performances et une sécurité de pipetage manuel. Elle est conçue pour maintenir une précision élevée dans les séries de pipetage répétitives et longues.
  • Résultats fiables, même pendant de longues périodes de pipetage
  • Éjection d’embouts contrôlée et douce
  • Le système Optilock® offre une certaine flexibilité pour le réglage du volume et le verrouillage
Il existe différentes options de multipack allant d’un kit de 3 à un kit de 5 pipettes.
Ordering information: Tous les kits sont fournis avec un support linéaire pour le stockage en toute sécurité de vos pipettes ainsi que des embouts Optifit adaptés sur portoirs ou en vrac.
Spécifications
  • Désignation:
    Paquet de 3, 10, avec trois pipettes monocanales (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl), boîtes de plateaux pour embouts Optifit (0,2 - 10 / 0,5 - 200 / 10 - 1000 μl ; 96 embouts chacune) et un support linéaire
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    613-5626
  • Certification environnementale:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact