Sterillium Gel avec pompe 475 ml désinfection à mains 1 * 1 Pce
N° de catalogue BODL981215_CH
Fournisseur: Bode
Sterillium Gel avec pompe 475 ml désinfection à mains 1 * 1 Pce
N° de catalogue BODL981215_CH
Fournisseur: Bode
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Cuillères avec manche servant de spatule pour applications chimiques
Fournisseur: BOCHEM
Ethanol 70% (v/v) 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals