LISTERIA FRASER BROTH - 20 x 10 ML 1 * 10 mL
N° de catalogue BLIF551596
Fournisseur: BIOLIFE ITALIANA
LISTERIA FRASER BROTH - 20 x 10 ML 1 * 10 mL
N° de catalogue BLIF551596
Fournisseur: BIOLIFE ITALIANA
Frequently Bought Together
VWR®, Milieux de culture prêts à l'emploi, en flacons
Fournisseur: VWR Chemicals
Suppléments pour milieux de culture déshydratés
Fournisseur: Merck
[EN]SELECTIVE SUPPLEMENT MUP VIALS 1 * 10 Pce
Fournisseur: VWR Chemicals
LUBIOSCIENCE QUICKBLUE PROTEIN STAIN 40 1 * 1 L
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Antibiotic assay discs
Fournisseur: LIOFILCHEM
Dehydrated Media
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
VWR®, Plaques de contact pour le contrôle des surfaces et de l'air, irradiées
Fournisseur: VWR Chemicals
Buffered NaCl Peptone Solution pH 7,0
Fournisseur: LIOFILCHEM
FASSIF BUFFER CONCENTRATE (6L) 286G 1 * 250 g
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
PYROSOL LAL RECONSTITUTION BUFFER 1 * 5 Pce
Fournisseur: Associates of Cape Cod
CASEINPEPTON-SOJAPEPTON-AGAR, FUER D 1 * 500 g
Fournisseur: Merck
Antibiotic assay discs, differentiation discs (DD)
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
VWR®, Milieux de culture, prêts à l'emploi, en plaques
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Fournisseur: VWR Chemicals
Ready Culture Media in Tubes
Fournisseur: LIOFILCHEM