Microplate sieves
Product Details & Documents
These microplate sieves are made from electro-formed nickel plate in stainless steel frames of 100 mm or 200 mm diameter.
- Precision frame ensures consistent nestability
- Natural fillet for free flowing of sample
- Totally sealed with no crevice to lose material
- Evenly tensioned mesh which ensures accurate analysis
Features unique self clearing apertures for the sizes from 75 to 5 microns. It is recommended that microplate sieves are used in conjunction with a liquid medium to assist the passage of extremely fine particles through the apertures. In certain cases where this is not possible it is often found that a compatible sieve shaker can speed up the analysis, while maintaining a high degree of accuracy.
Certifications: ISO 3310, ASTM
Spécifications
- Ø:200 mm
- Mailles:0,005 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØMatièreDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØMatièreDisponibilitéPrix
- ENDE008S/STRECCollector203,2 mmAcier inoxydableConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 106.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØMatièreDisponibilitéPrix
- ENDEZSXSB-DEND2Double ended sieve brush— mmNylonConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 39.90 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØMatièreDisponibilitéPrix
- ENDE008S/STINTIntermediate collector203,2 mmAcier inoxydableConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 142.00 SFr.
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..