[EN]TUBE AND IND CAPS 0.2ML PCR 8 STRIP 1 * 120 Pce
Référence ALPCLW2510AS
Fournisseur: Alpha Laboratories
[EN]TUBE AND IND CAPS 0.2ML PCR 8 STRIP 1 * 120 Pce
Référence ALPCLW2510AS
Fournisseur: Alpha Laboratories
Frequently Bought Together
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Fournisseur: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Fournisseur: Corning
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Fournisseur: VWR Collection
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0,5 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Fournisseur: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
KIT MICROWAVE VIAL 2-5 ML 1 * 100 Pce
Fournisseur: BIOTAGE