SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Ensemble de vials et bouchons assemblés certifiées MS - vial 4ml verre clair , bouchon noir 13-425 avec joint Silicone clair/PTFE 1 * 100 Pce
CRMAMSCERT4015135W
:
CHROMACOL
Ensemble de vials et bouchons assemblés certifiées MS - vial 4ml verre clair , bouchon noir 13-425 avec joint Silicone clair/PTFE 1 * 100 Pce
CRMAMSCERT4015135W
:
CHROMACOL
Frequently Bought Together
Acétonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
: Merck
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection