Sump Pallets
Sump Pallets
Sump pallet, PE, 60 l, weight 3,0 kg, 800×600×165 mm
N° de catalogue CEMG10708
Fournisseur:   CEMO
Sump Pallets
N° de catalogue CEMG10708
Fournisseur:  CEMO
Sump Pallets
Sump Pallets
Sump pallet, PE, 60 l, weight 3,0 kg, 800×600×165 mm
Prix
SFr. 146.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be used with or without perforated plate.
  • Made of polyethylene
  • With general construction inspection approval (application for admission)
  • Stackable and provides space-saving storage/transport
  • Fully recyclable and maintenance friendly
  • Rugged, removable PE grating
  • Can be connected to form a surface protection system
Stable PE access ramp with an integrated fixing bolt for connection to the PE grating, slight inclination for easy loading of the floor elements.
Spécifications
  • Désignation:
    Sump pallet, PE, 60 l, weight 3,0 kg
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    800×600×165 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • CEMG10723
    Cross connector, short, for ground protection system
    115×115×35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 21.80 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • CEMG10722
    Connecting rail, short, for ground protection system
    1540×15×15 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 35.80 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • CEMG10714
    Access ramp, for ground protection system, load capacity 300 kg, weight 13 kg
    1260×800×200 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 370.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • CEMG10721
    Connecting rail, long, for ground protection system
    1140×15×15 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 28.60 SFr.