Drum racks
Drum rack, type 800, with GRP sump pallet (220 l), barrel support for 4×200 l barrels and small containers, heights of storage levels from ground 620/1400 mm, 84 kg, 1410×1280×1620 mm
N° de catalogue CEMG7671
Fournisseur: CEMO
Aller à
Product Details & Documents
Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
- All drum racks are completely hotdip galvanised and have a corrosion free GRP sump pallet for long-term safe use
- With general construction inspection approval no. Z-40.12-227 granted by DIBt-Berlin
- Universally applicable for waste oil, lyes and acids
Spécifications
- Poids:84 kg
- Désignation:Drum rack, type 800, with GRP sump pallet (220 l), barrel support for 4×200 l barrels and small containers, heights of storage levels from ground 620/1400 mm
- Seq:14
- l×p×h:1410×1280×1620 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPoidsDisponibilitéPrix
- CEMG5917Can holder, galvanised, for drum racks type 120/360/540, with surface 230×110 mm2 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 49.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPoidsDisponibilitéPrix
- CEMG7669Rotating roller support for drum racks type 400/800 (for 200 l barrel (pair), heights of storage levels 660 mm from ground6 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 282.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPoidsDisponibilitéPrix
- CEMG8254Drum supports for drum racks for type 360/540, 3 pieces for one storage level for optimum emptying of the 60 l drums1 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 3 ST - SFr. 61.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPoidsDisponibilitéPrix
- CEMG6817Steel grating for drum racks, as 3rd (for type 360) or 4th storage level (for type 540), 1300×620×30 mm, 210 mm storage height from ground18 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 153.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPoidsDisponibilitéPrix
- CEMG7727Can holder, galvanised, for drum racks type 400/800, with bearing surface 185×110 mm2 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 56.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPoidsDisponibilitéPrix
- CEMG7800Drum supports, 3 pieces per storage level, for drum racks type 360/5401 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 57.90
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPoidsl×p×hDisponibilitéPrix
- CEMG7871Sump pallet, PE, 40 l, without grating5 kg1300×620×80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 196.00