IBC bunds, GRP
IBC bunds, GRP
IBC bunds, GRP, with galvanised steel grating, for 1×1000 l container, weight 80 kg, 1000 l, 1620×1190×910 mm
N° de catalogue CEMG7588
Fournisseur:   CEMO
IBC bunds, GRP
N° de catalogue CEMG7588
Fournisseur:  CEMO
IBC bunds, GRP
IBC bunds, GRP
IBC bunds, GRP, with galvanised steel grating, for 1×1000 l container, weight 80 kg, 1000 l, 1620×1190×910 mm
Prix
SFr. 1’570.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Practical storage and filling stations for water-polluting and flammable liquids. The IBC bunds are made from glass fibre reinforced plastic, GRP for intermediate bulk containers.
  • Flash point about 55 °C
  • Corrosion resistant
  • With general construction inspection approval
  • Capacity approx. 1000 L
These bunds are universally applicable for oil, lyes and acids.
Spécifications
  • Capacité:
    1000 l
  • Désignation:
    IBC bunds, GRP, with galvanised steel grating, for 1×1000 l container, weight 80 kg
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    1620×1190×910 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • CEMG7589
    Collision protection for GRP IBC bunds, 6 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 155.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • CEMG7591
    Base pallet for GRP IBC bunds, with ground clearance 90 mm, 25 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 379.00